Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
303640010 303640050
ACRO303640010EA 37.6 EUR
ACRO303640010 ACRO303640050
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₅BrF₆
Peso Molecular: 307.03 g/mol
Ponto de ebulição: 136…140 °C (14 mmHg)
Densidade: 1.67 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009905
Número CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 2920
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %