Print…
1,3-Dioxolano 99.5+% estabilizada, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
299480010 299480025 299480250
ACRO299480010EA 77.5 EUR
ACRO299480010 ACRO299480025 ACRO299480250
1,3-Dioxolano 99.5+% estabilizada, puro
1,3-Dioxolano
Fórmula: C₃H₆O₂
Peso Molecular: 74.08 g/mol
Ponto de ebulição: 75
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1.06 g/cm³
Ponto de Inflamação: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003207
Número CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Stabilizer ≤75 ppm BHT