Print…
5-Hexyn-1-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
296580050 296580010 296580250
ACRO296580050EA 110 EUR
ACRO296580050 ACRO296580010 ACRO296580250
5-Hexyn-1-ol 97%
5-Hexyn-1-ol
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 73…75 °C (15 mmHg)
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002980
Número CAS: 928-90-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %