Print…
3-Formylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
296560010 296560050
ACRO296560010EA 47.2 EUR
ACRO296560010 ACRO296560050
3-Formylbenzoic acid 98%
3-Formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆O₃
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039575
Número CAS: 619-21-6
EINECS: 210-585-6
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %