Print…
Tris(trimethylsilyl)silane 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS
291060025 291060250
ACRO291060025EA 62.8 EUR
ACRO291060025 ACRO291060250
Tris(trimethylsilyl)silane 96%
Tris(trimethylsilyl)silane
Fórmula: C₉H₂₈Si₄
Peso Molecular: 248.66 g/mol
Ponto de ebulição: 82…84 °C (12 mmHg)
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077893
Número CAS: 1873-77-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09886
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %