Print…
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: trimethyl(trifluoromethyl)silane
279720010 279720050 279720250
ACRO279720010EA 38.4 EUR
ACRO279720010 ACRO279720050 ACRO279720250
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 99%
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Fórmula: C₄H₉F₃Si
Peso Molecular: 142.2 g/mol
Ponto de ebulição: 54…55 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.95 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00145454
Número CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3290 to 1.3320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %