Print…
Benzyl bromoacetate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
278040500 278042500 278040010
ACRO278040500EA 28.6 EUR
ACRO278040500 ACRO278042500 ACRO278040010
Benzyl bromoacetate 96%
Benzyl bromoacetate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 166…170 °C (22 mmHg)
Densidade: 1,44 g/cm³
Ponto de Inflamação: >109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000190
Número CAS: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %