Print…
Difosfato tetra-potássio 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrapotassium diphosphate, Potassium diphosphate, Potassium pyrophosphate, tetra-Potassium pyrophosphate, Potassium pyrophospate
269230010 269230250 269230025
ACRO269230010EA 80.2 EUR
ACRO269230010 ACRO269230250 ACRO269230025
Difosfato tetra-potássio 98%, extra puro
Difosfato tetra-potássio
Fórmula: K₄O₇P₂
Ponto de ebulição: ? 1500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1090 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011393
Número CAS: 7320-34-5
EINECS: 230-785-7
Merck Index: 12,07833
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm