Print…
5-Phenyl-1H-tetrazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
263720050 263720250 263721000
ACRO263720050EA 18.7 EUR
ACRO263720050 ACRO263720250 ACRO263721000
5-Phenyl-1H-tetrazole 99%
5-Phenyl-1H-tetrazole
Fórmula: C₇H₆N₄
Ponto de ebulição: 331 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022388
Número CAS: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %