Print…
tetraborato de di-potássio tetrahidratado 99.5%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium tetraborate tetrahydrate
259570010 259570051 259572500
ACRO259570010EA 96.8 EUR
ACRO259570010 ACRO259570051 ACRO259572500
tetraborato de di-potássio tetrahidratado 99.5%, extra puro
tetraborato de di-potássio tetrahidratado
Fórmula: B₄K₂O₇·4H₂O
Ponto de Fusão: 850 °C
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149924
Número CAS: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5
Encomendar
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm