Isobutyric anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
257780020
257785000
ACRO257780020EA
240
EUR
ACRO257780020
ACRO257785000
Isobutyric anhydride 97%
Isobutyric anhydride
Fórmula:
C₈H₁₄O₃ Ponto de ebulição: 183…187 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –53 °C Densidade: 0,954 g/cm³ |
Número MDL :
MFCD00008913 Número CAS: 97-72-3 EINECS: 202-603-6 UN: 2922 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1.0 % (Isobutyric acid) |
Propionyl content | ≤1.0 % (as propionic acid) |