Print…
3-Thenoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
243110050 243110010
ACRO243110050EA 70.6 EUR
ACRO243110050 ACRO243110010
3-Thenoic acid 99%
3-Thenoic acid
Fórmula: C₅H₄O₂S
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Número MDL : MFCD00005467
Número CAS: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %