Print…
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
241780250 241780050 241781000
ACRO241780250EA 73 EUR
ACRO241780250 ACRO241780050 ACRO241781000
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina 98+%
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina
Fórmula: C₆H₃ClF₃N
Ponto de ebulição: 152 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…33 °C
Densidade: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042225
Número CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥98.0 %