Print…
o-Fenetidina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
233480050 233485000
ACRO233480050EA 22.3 EUR
ACRO233480050 ACRO233485000
o-Fenetidina 99%
o-Fenetidina
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 229 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 80 °C
Número MDL : MFCD00007689
Número CAS: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07372
Encomendar
Appearance Light yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %