Print…
Vermelho neutro, Puro, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
229810250 229811000
ACRO229810250EA 95.1 EUR
ACRO229810250 ACRO229811000
Vermelho neutro, Puro, alta pureza corante biológico
Vermelho neutro
Fórmula: C₁₅H₁₇ClN₄
Peso Molecular: 288.78 g/mol
Ponto de Fusão: 290 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012651
Número CAS: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
Encomendar
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %