Print…
5-Fluorouracil 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
228440010 228440050 228440250
228440010.EA 28.6 EUR
228440010. ACRO228440050 ACRO228440250
5-Fluorouracil 99%
5-Fluorouracil
Fórmula: C₄H₃FN₂O₂
Peso Molecular: 130.08 g/mol
Ponto de ebulição: 190…200 °C (.1 mmHg)
Ponto de Fusão: 278…282 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006018
Número CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (80°C, 4 hrs) (in vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.0 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm