Print…
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
227115000 227110025
ACRO227115000EA 93.4 EUR
ACRO227115000 ACRO227110025
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol 97%
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Fórmula: C₅H₁₃NO₂
Peso Molecular: 119.16 g/mol
Ponto de ebulição: 152…153 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Densidade: 1.099 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004680
Número CAS: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Merck Index: 12,00459
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %