Print…
5-Bromouracil 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
226440050 226440250
ACRO226440050EA 23.8 EUR
ACRO226440050 ACRO226440250
5-Bromouracil 98%
5-Bromouracil
Fórmula: C₄H₃BrN₂O₂
Ponto de ebulição: 384 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 307…310 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006017
Número CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %