Print…
Tetra-hidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona 97%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimetilpropilenoureia
224641000 224645000
ACRO224641000EA 58.7 EUR
ACRO224641000 ACRO224645000
Tetra-hidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona 97%, puro
Tetra-hidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona
Fórmula: C₆H₁₂N₂O
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Ponto de ebulição: 230
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.064 g/cm³
Ponto de Inflamação: 121
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006550
Número CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %