Print…
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223980010 223980050
223980010.EA 117 EUR
223980010. 223980050.
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) 95%
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Fórmula: C₇₂H₆₀NiP₄
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010011
Número CAS: 15133-82-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %