Print…
Perborato de sódio tetrahidratado 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223200250 223200010 223200050 223202500
ACRO223200250EA 22.1 EUR
ACRO223200250 ACRO223200010 ACRO223200050 ACRO223202500
Perborato de sódio tetrahidratado 97%
Perborato de sódio tetrahidratado
Fórmula: NaH₂BO₄·4H₂O
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149231
Número CAS: 10486-00-7
EINECS: 239-172-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
pH 10.1 to 10.6 (1 % solution)
Titration with KMnO4 ≥96.0 %