Print…
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
221580050 221580250 221581000
ACRO221580050EA 113 EUR
ACRO221580050 ACRO221580250 ACRO221581000
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 97%
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Fórmula: C₆H₁₂F₃NOSi
Peso Molecular: 199.25 g/mol
Ponto de ebulição: 130…132 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000411
Número CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %