Print…
Chromium hexacarbonyl 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
221050100 221050500
ACRO221050100EA 135 EUR
ACRO221050100 ACRO221050500
Chromium hexacarbonyl 99+%
Chromium hexacarbonyl
Fórmula: C₆CrO₆
Ponto de ebulição: 220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 150 °C
Densidade: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010945
Número CAS: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
UN: 3466
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02253
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥99.0 %