Print…
N-Phenyl-p-phenylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
221000010 221001000 221002500
ACRO221000010EA 271 EUR
ACRO221000010 ACRO221001000 ACRO221002500
N-Phenyl-p-phenylenediamine 98%
N-Phenyl-p-phenylenediamine
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 69…75 °C
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Número MDL : MFCD00007850
Número CAS: 101-54-2
EINECS: 202-951-9
UN: 3077
Encomendar
Appearance Grey to brown to purple Powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %