Print…
Phenyl chloroformate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
218212500 218210010
ACRO218212500EA 87.6 EUR
ACRO218212500 ACRO218210010
Phenyl chloroformate 99%
Phenyl chloroformate
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Peso Molecular: 156.57 g/mol
Ponto de ebulição: 188…189 °C (1013mbar)
Ponto de Fusão: –28 °C
Densidade: 1.244 g/cm³
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000637
Número CAS: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA