Print…
m-Fenilenodiamina, dicloridrato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Benzene-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,3-Phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-Phenylenediammonium dichloride
216650250 216651000
ACRO216650250EA 47.7 EUR
ACRO216650250 ACRO216651000
m-Fenilenodiamina, dicloridrato 99%
m-Fenilenodiamina, dicloridrato
Fórmula: C₆H₁₀Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 277…278 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012975
Número CAS: 541-69-5
EINECS: 208-790-0
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %