Print…
Octyltrichlorosilane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
216501000 216505000
ACRO216501000EA 54.3 EUR
ACRO216501000 ACRO216505000
Octyltrichlorosilane 97%
Octyltrichlorosilane
Fórmula: C₈H₁₇Cl₃Si
Ponto de ebulição: 233 °C (731 mmHg)
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000488
Número CAS: 5283-66-9
EINECS: 226-112-1
UN: 1801
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %