Print…
Metacrilato de etilo 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Etil 2-metilprop-2-enoato, Etil 2-metilpropenoato
215830010 215835000
ACRO215830010EA 74.7 EUR
ACRO215830010 ACRO215835000
Metacrilato de etilo 99% estabilizada
Metacrilato de etilo
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 118…119 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009161
Número CAS: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 to 120 ppm MEHQ