Print…
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
214370010 214370050
ACRO214370010EA 33.6 EUR
ACRO214370010 ACRO214370050
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004352
Número CAS: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %