Print…
n-Butyllithium 2.5 M em hexanos, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
213351000 213358000 213350500
213351000.EA 63.4 EUR
213351000. 213358000. 213350500.
n-Butyllithium 2.5 M em hexanos, AcroSeal®
n-Butyllithium
Fórmula: C₄H₉Li
Ponto de ebulição: 60…80 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,69 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009414
Número CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,
Encomendar
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.37 to 2.59 M
Free base ≤1.2 %