Print…
Benzyltrimethylammonium chloride 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
211862500 211860010 211860500
ACRO211862500EA 42.3 EUR
ACRO211862500 ACRO211860010 ACRO211860500
Benzyltrimethylammonium chloride 98+%
Benzyltrimethylammonium chloride
Fórmula: C₁₀H₁₆ClN
Ponto de Fusão: 239 °C (decomposição)
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011782
Número CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %