Print…
3-Thiopheneethanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
211710050 211710250
ACRO211710050EA 76.3 EUR
ACRO211710050 ACRO211710250
3-Thiopheneethanol 99%
3-Thiopheneethanol
Fórmula: C₆H₈OS
Ponto de ebulição: 110…111 °C (14 mmHg)
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009766
Número CAS: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %