Print…
Benzyl isocyanate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
210760050 210760250
ACRO210760050EA 60.7 EUR
ACRO210760050 ACRO210760250
Benzyl isocyanate 99+%
Benzyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de ebulição: 101…104 °C (33 mmHg)
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Número MDL : MFCD00009701
Número CAS: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5241 to 1.5261 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %