Print…
2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
210480100 210480500 210482500
ACRO210480100EA 152 EUR
ACRO210480100 ACRO210480500 ACRO210482500
2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Fórmula: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Ponto de ebulição: 71…73 °C (35 mmHg)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 0,825 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002825
Número CAS: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %