Print…
Ursodeoxycholic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
208590010 208590050 208590250
ACRO208590010EA 28.2 EUR
ACRO208590010 ACRO208590050 ACRO208590250
Ursodeoxycholic acid 99%
Ursodeoxycholic acid
Fórmula: C₂₄H₄₀O₄
Ponto de ebulição: 547 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 203…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003680
Número CAS: 128-13-2
EINECS: 204-879-3
Merck Index: 12,10026
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 206 °C
Specific optical rotation +58° to +62° (20 °C, 589 nm) (c=2, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %