Print…
Esqualeno 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
207471000 207470025 207475000
ACRO207471000EA 66.8 EUR
ACRO207471000 ACRO207470025 ACRO207475000
Esqualeno 99+%
Esqualeno
Fórmula: C₃₀H₅₀
Ponto de ebulição: 285 °C (25 mmHg)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0,855 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008912
Número CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.865 g/ml
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value 360 to 400 g I2/100 g
Peroxide value ≤2 meq/kg
Saponification value ≤1 mg KOH/g