Print…
1-Fenil-2 tiureia 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
207250050 207250250 207251000
ACRO207250050EA 27 EUR
ACRO207250050 ACRO207250250 ACRO207251000
1-Fenil-2 tiureia 97%
1-Fenil-2 tiureia
Fórmula: C₇H₈N₂S
Ponto de ebulição: 295…297 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004933
Número CAS: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07468
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %