Print…
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
203250050 203250250
ACRO203250050EA 139 EUR
ACRO203250050 ACRO203250250
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₃Cl₂N₃
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 143…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006108
Número CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Encomendar
Appearance Yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %