Print…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
202380010 202380050 202380250 202381000
202380010.EA 68.4 EUR
202380010. 202380050. 202380250. 202381000.
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99%
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Fórmula: C₇₂H₆₀P₄Pd
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00010012
Número CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 73.7 to 76.0 %