Print…
Vinyltrimethylsilane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trimethyl(vinyl)silane
200330250 200331000
ACRO200330250EA 65.4 EUR
ACRO200330250 ACRO200331000
Vinyltrimethylsilane 97%
Vinyltrimethylsilane
Fórmula: C₅H₁₂Si
Peso Molecular: 100.24 g/mol
Ponto de ebulição: 55
Densidade: 0.68 g/cm³
Ponto de Inflamação: –24 °C
Número MDL : MFCD00008606
Número CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
UN: 1993
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3895 to 1.3915 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %