Print…
Trimethylsilyl cyanide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
199560050 199560250 199561000 199565000
ACRO199560050EA 49.3 EUR
ACRO199560050 ACRO199560250 ACRO199561000 ACRO199565000
Trimethylsilyl cyanide 98%
Trimethylsilyl cyanide
Fórmula: C₄H₉NSi
Ponto de ebulição: 114 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 11 °C
Densidade: 0,744 g/cm³
Ponto de Inflamação: 1 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001765
Número CAS: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %