Print…
Allyltrimethylsilane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196990100 196990500 196992500
ACRO196990100EA 63.2 EUR
ACRO196990100 ACRO196990500 ACRO196992500
Allyltrimethylsilane 99%
Allyltrimethylsilane
Fórmula: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Peso Molecular: 114.26 g/mol
Ponto de ebulição: 85 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.719 g/cm³
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008635
Número CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %