Print…
Ácido fluorobórico 50% (w/w) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196700250 196705000 196700025
ACRO196700250EA 32.8 EUR
ACRO196700250 ACRO196705000 ACRO196700025
Ácido fluorobórico 50% (w/w) em água
Ácido fluorobórico
Fórmula: HBF₄
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 1,41 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011345
Número CAS: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
UN: 1775
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with NaOH 48.0 to 51.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤500 ppm
Free acid ≤2.5 % (free boric acid)
Fluorosilicic acid ≤200 ppm (H2SiF6)