Print…
Diammonium tetrachloropalladate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium tetrachloropalladate(II, Ammonium tetrachloropalladate(II), Ammonium palladium (II) chloride, Ammonium tetrachloropalladate (II)
195170020 195170100
ACRO195170020EA 244 EUR
ACRO195170020 ACRO195170100
Diammonium tetrachloropalladate 98%
Diammonium tetrachloropalladate
Fórmula: H₈Cl₄N₂Pd
Peso Molecular: 284.31 g/mol
Densidade: 2.17 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010884
Número CAS: 13820-40-1
EINECS: 237-498-6
Encomendar
Appearance Green to red to brown Powder or crystals
Palladium (Pd) ≥36.5 %