Print…
Dipotassium tetrachloropalladate > 32,0% Pd
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium tetrachloropalladate (II), Potassium chloropalladite
195120020 195120100
ACRO195120020EA 212 EUR
ACRO195120020 ACRO195120100
Dipotassium tetrachloropalladate > 32,0% Pd
Dipotassium tetrachloropalladate
Fórmula: Cl₄K₂Pd
Peso Molecular: 326.43 g/mol
Ponto de Fusão: 105
Densidade: 2.67 g/cm³
Número MDL : MFCD00011373
Número CAS: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3
Encomendar
Appearance Green-brown to dark brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥32.0 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤20 ppm
Iridium (Ir) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Platinum (Pt) ≤20 ppm
Rhodium (Rh) ≤20 ppm
Ruthenium (Ru) ≤20 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤20 ppm