Print…
(Chloromethyl)trimethylsilane 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
194760250 194761000
ACRO194760250EA 60.1 EUR
ACRO194760250 ACRO194761000
(Chloromethyl)trimethylsilane 98+%
(Chloromethyl)trimethylsilane
Fórmula: ClH₂CSi(CH₃)₃
Peso Molecular: 122.67 g/mol
Ponto de ebulição: 98
Densidade: 0.879 g/cm³
Ponto de Inflamação: –2 °C
Número MDL : MFCD00000878
Número CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 1993
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %