Print…
Nitrato de Manganês (II) tetrahidratado para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Manganous nitrate tetrahydrate, Manganese dinitrate tetrahydrate
193460010 193462500
ACRO193460010EA 114 EUR
ACRO193460010 ACRO193462500
Nitrato de Manganês (II) tetrahidratado para análise
Nitrato de Manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Peso Molecular: 251.01 g/mol
Ponto de Fusão: 37
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149789
Número CAS: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1 III
Encomendar
Appearance Pink Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.05 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)