Print…
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
187980050 187980250 187981000
ACRO187980050EA 77.5 EUR
ACRO187980050 ACRO187980250 ACRO187981000
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₄OS
Ponto de ebulição: 194…196 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,28 g/cm³
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005466
Número CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Encomendar
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %