Print…
Iodotrimethylsilane 95-97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
187490050 187490250 187491000 187492500
187490050.EA 44.7 EUR
187490050. 187490250. 187491000. 187492500.
Iodotrimethylsilane 95-97% estabilizado
Iodotrimethylsilane
Fórmula: C₃H₉ISi
Ponto de ebulição: 106 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: ? 0 °C
Densidade: 1,4 g/cm³
Ponto de Inflamação: –31 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001028
Número CAS: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (Ex I)
Stabilizer copper