Print…
m-Fenetidina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
186720250 186720050
ACRO186720250EA 114 EUR
ACRO186720250 ACRO186720050
m-Fenetidina 98%
m-Fenetidina
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 248 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007785
Número CAS: 621-33-0
EINECS: 210-680-2
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %